主要文件
MAB8703
Sigma-Aldrich
抗登革热病毒III型抗体,克隆号5D4-11
clone 5D4-11, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
克隆
5D4-11, monoclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunofluorescence: suitable
同位素/亚型
IgG1
运输
wet ice
一般描述
登革热是蚊子传播的急性病毒性疾病,特征为发热、头痛、关节痛(严重的眶后疼痛)、肌痛、皮疹、恶心和呕吐。 感染由四种密切相关但抗原不同的病毒血清型(DEN-1、DEN-2、DEN-3 和 DEN-4)之一引起。 感染其中一种血清型不会产生交叉保护性免疫,因此生活在登革热流行地区的人一生中最多可感染四次登革热。登革热主要是热带地区的城市疾病,引起登革热的病毒在人类和埃及伊蚊(一种家栖型日间叮咬的蚊子,偏爱叮咬人类)之间循环传播。虽然大多数登革热感染导致的疾病相对较轻,但有些感染会引起登革出血热(DHF)或登革热休克综合症,儿童尤其易受感染。 登革热自1779 年以来不断有疫情爆发的报道,发病率一直在上升,过去 15 年中,全球范围内的多血清型登革热大流行愈演愈烈。 目前还没有针对登革热的特效抗病毒疗法,但对于典型登革热和登革出血热,对症和支持性措施都很有效。登革热的重要风险因素包括所涉及的病毒株和血清型,以及患者的年龄、免疫状况和遗传倾向。
特异性
与3型登革热病毒发生反应。
免疫原
登革病毒抗原(H87)。
应用
免疫荧光检测。
最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
抗登革病毒III型抗体(克隆号5D4-11)是一种用于IF的登革病毒III型抗体。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外形
形式:纯化
纯化。 0.02M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.25M NaCl和0.1%叠氮化钠。
储存及稳定性
以未稀释的等分试样保存于2-8°C下12个月。应避免反复冻/融循环。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Zhao Xuan Low et al.
Scientific reports, 11(1), 21221-21221 (2021-10-29)
Dengue is an arthropod-borne viral disease that has become endemic and a global threat in many countries with no effective antiviral drug available currently. This study showed that flavonoids: silymarin and baicalein could inhibit the dengue virus in vitro and
Evaluation by flow cytometry of antibody-dependent enhancement (ADE) of dengue infection by sera from Thai children immunized with a live-attenuated tetravalent dengue vaccine.
Bruno Guy, Pornthep Chanthavanich, Sophie Gimenez, Chukiat Sirivichayakul et al.
Vaccine null
Identification of distinct antigenic determinants on dengue-2 virus using monoclonal antibodies.
Gentry, M K, et al.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 31, 548-555 (1982)
Dengue virus-specific and flavivirus group determinants identified with monoclonal antibodies by indirect immunofluorescence
Henchal, E A, et al
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 31, 830-836 (1982)