無性繁殖
D3-2H2-9-21, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
同型
IgG2a
運輸包裝
wet ice
一般說明
登革热是蚊子传播的急性病毒性疾病,特征为发热、头痛、关节痛(严重的眶后疼痛)、肌痛、皮疹、恶心和呕吐。 感染由四种密切相关但抗原不同的病毒血清型(DEN-1、DEN-2、DEN-3 和 DEN-4)之一引起。 感染其中一种血清型不会产生交叉保护性免疫,因此生活在登革热流行地区的人一生中最多可感染四次登革热。登革热主要是热带地区的城市疾病,引起登革热的病毒在人类和埃及伊蚊(一种家栖型日间叮咬的蚊子,偏爱叮咬人类)之间循环传播。虽然大多数登革热感染导致的疾病相对较轻,但有些感染会引起登革出血热(DHF)或登革热休克综合症,儿童尤其易受感染。 登革热自1779 年以来不断有疫情爆发的报道,发病率一直在上升,过去 15 年中,全球范围内的多血清型登革热大流行愈演愈烈。 目前还没有针对登革热的特效抗病毒疗法,但对于典型登革热和登革出血热,对症和支持性措施都很有效。登革热的重要风险因素包括所涉及的病毒株和血清型,以及患者的年龄、免疫状况和遗传倾向。
特異性
与登革热复合体的所有成员反应。
免疫原
登革热4型病毒抗原。
應用
使用抗登革热病毒复合抗体,克隆号D3-2H2-9-21检测登革热病毒复合体,经验证可用于IC & IF。
免疫荧光。
对丙酮固定材料进行免疫细胞化学分析。
建议工作稀释倍数:1:50-400。
最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
对丙酮固定材料进行免疫细胞化学分析。
建议工作稀释倍数:1:50-400。
最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
研究子类别
传染病 - 病毒
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
传染病
外觀
形式:纯化
蛋白A纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于20 mM磷酸钠,250 mM NaCl,pH 7.6,含0.1%叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
自发运之日起,在2–8°C条件下可稳定保存6个月。等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析報告
对照
登革热病毒阳性患者样品
登革热病毒阳性患者样品
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Science advances, 3(8), e1700585-e1700585 (2017-08-25)
Conditions experienced during larval development of holometabolous insects can affect adult traits, but whether differences in the bacterial communities of larval development sites contribute to variation in the ability of insect vectors to transmit human pathogens is unknown. We addressed
Modulation of ?-enolase post-translational modifications by dengue virus: increased secretion of the basic isoforms in infected hepatic cells.
Testing null
Antibody neutralization and viral virulence in recurring dengue virus type 2 outbreaks.
Viral Immunology null
mSphere, 3(1) (2018-02-07)
Dengue virus (DENV) is among the most important human arboviruses and is clinically and experimentally associated with lipid metabolism disorders. Using high-resolution respirometry, we analyzed the metabolic switches induced by DENV in a human hepatic cell line. This experimental approach
NF90 binds the dengue virus RNA 3' terminus and is a positive regulator of dengue virus replication.
PloS one, 6(2), e16687-e16687 (2011-03-10)
Viral RNA translation and replication are regulated by sequence and structural elements in the 5' and 3' untranslated regions (UTR) and by host cell and/or viral proteins that bind them. Dengue virus has a single-stranded RNA genome with positive polarity