Key Documents
MAB1285FX
Sigma-Aldrich
抗HLA-B27抗体,克隆HLA.ABC.m3,FITC偶联
clone HLA.ABC.m3, Chemicon®, from mouse
别名:
Anti-AS, Anti-HLAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
100
300
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HLA.ABC.m3, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HLA-B(3106)
一般說明
之前分配的蛋白标识符P03989已合并到P01889中。完整的详细资料见于UniProt数据库。
生物化学: pI = 8.0
特異性
该抗体与HLA-B27抗原牢固结合。它与HLA-B7抗原的结合强度也较低。通过斯卡查德分析进行的亲和力研究表明,该抗体对HLA-B27(9.7x108M-1)的亲和力高于对HLA-B7(9.5x107M-)的亲和力。
免疫原
通过抗HLA抗体和葡萄球菌蛋白A从HLA- b27阳性细胞株(Bordin)中沉淀免疫复合物。
應用
使用该FITC偶联抗HLA-B27抗体(克隆HLA.ABC.m3)检测HLA-B27,经验证可用于FC。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
该抗体可用于强直性脊柱炎和前葡萄膜炎等疾病中HLA-B27的检查。
建议使用 稀释度
流式细胞仪和间接免疫荧光 1:15 to 1:60
用等渗缓冲液稀释。在100μl缓冲液中,每100 μl全血或1 x 10E6外周血单核细胞(PBMC)使用50 μl稀释的抗体。
外觀
从小鼠腹水中纯化。荧光素偶联。 抗体以PBS 0.01M、叠氮化钠0.1%,pH 7.1、0.2% BSA形式提供。 通过流式细胞仪检测每个批次的特性。
儲存和穩定性
保存于2-8°C。不可冷冻。避光保存。
警告:单克隆试剂溶液含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂。由于该物料在管道中积聚会产生潜在危害,因此应将废试剂与大量水一起处置。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
查看所有结果
实验方案
了解流式细胞分析实验方案的主要步骤,以便轻松完成后续流式细胞分析实验。
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.