主要文件
LSWP02500
Millipore
Mitex滤膜
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
别名:
PTFE膜滤器,孔径5.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物料
PTFE membrane
plain filter
white filter
质量水平
Agency
in accordance with NIOSH 2011
无菌性
non-sterile
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Millipore
Mitex
参数
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
直径
25 mm
过滤器直径
25 mm
厚度
170 μm
颜色
white
基质
Mitex
孔径
5.0 μm pore size
60 % porosity
泡点
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Mitex PTFE 滤膜几乎不受所有液体的影响,包括有机溶剂、浓酸和浓碱、推进剂和低温流体。Mitex 滤膜无背衬,但易于处理,其将背衬膜的便利性与纯 PTFE 滤膜的多功能性结合在一起。Mitex 滤膜是疏水性的。
特点 & 优势:
•广泛的化学相容性
•生物和化学惰性
•在超过 260 °C(500 °F)和低于 -100 °C(-148 °F)的温度下稳定
应用:
澄清酸、碱和低温流体;澄清推进剂;分析液压液;分离 RNA
滤器类型:网式过滤器
滤器编码:LSWP
应用
  • 澄清酸、碱和低温流体
  • 澄清推进剂
  • 分离RNA
  • 空气监测
法律信息
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Ellen A F Van Gestel et al.
Toxicology letters, 328, 45-51 (2020-04-21)
Surgical smoke produced by electrosurgery contains various chemical substances such as volatile organic compounds (VOCs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The aim of this study is to investigate airborne concentrations of VOCs and PAHs during electrosurgery in an operating room