主要文件
KWSSA10TT1
Millipore
Opticap XL10 Milligard 0.5/0.2 µm 1-1/2 in.TC/TC
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
别名:
Milligard® 0.5/0.2 µm 标称, Opticap® XL 囊式
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031610
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 10
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Opticap®
參數
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
prefiltration: suitable
長度
33.5 cm (13.2 in.)
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
14.5 cm (5.7 in.)
過濾面積
0.69 m2
入口接頭直徑
1.5 in.
入口到出口寬度
33.5 cm (13.2 in.)
出口接頭直徑
1.5 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤55 mg/capsule
基質
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
輸入
sample type liquid
接頭
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
一般說明
设备配置:胶囊
特點和優勢
形式:双层
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
規格
过滤器级别:Milligard®标准介质
聯結
替代:KWSS01TC1
準備報告
本品采用符合美国联邦法规21 CFR 210.3(b)(6)“无纤维脱落”滤器要求的介质生产。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次30 min,121°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
用水冲洗≥5 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律資訊
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3