主要文件
LAHL04TP6
Millipore
Optiseal Durapore 筒式过滤器 0.45 µm 带预滤器
OptiSeal® 4 in., filtration area 0.18 m2, matrix Durapore® (w/Prefilter)
别名:
Durapore® 0.45 µm,带预滤器,Opticap® 小柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
PVDF
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
OptiSeal® 4 in.
特點
hydrophilic
製造商/商標名
OptiSeal®
參數
≤4 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 121 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 121 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
技術
bioburden reduction: suitable
長度
4 in.
柱標稱長度
4 in. (10 cm)
過濾面積
0.18 m2
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤15 mg/cartridge
基質
Durapore® (w/Prefilter)
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type liquid
起泡點
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
柱代碼
not applicable
一般說明
设备配置:纯化柱
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
消毒方法
10个高压灭菌循环或SIP @ 121 °C,持续30分钟
分析報告
用水冲洗 ≥500 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3