Key Documents
KTGRA10TT1
Millipore
Aervent® 0.2 µm,Opticap® XL囊式
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 10, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
别名:
Aervent KTGR Opticap XL10 Capsule
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 10
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Aervent®
參數
≤24 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C (Forward)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
80 psig max. inlet pressure
技術
gas filtration: suitable
長度
33.5 cm (13.2 in.)
寬度
4.2 in.
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
0.65 m2
入口接頭直徑
1.5 in.
入口到出口寬度
33.5 cm (13.2 in.)
出口接頭直徑
1.5 in.
雜質
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
重量法萃取物
≤45 mg/cartridge
基質
Aervent®
孔徑
0.2 μm pore size
輸入
sample type gas
起泡點
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
设备配置:胶囊
特點和優勢
每个滤芯在85 Nm3/h (50 SCFM)流速下,可截留108–1010空斑形成单位的ΦX-174病毒颗粒气溶胶。
包裝
双层易开袋
品質
截留缺陷短波单胞菌(原名:缺陷假单胞菌)液体气溶胶21天,挑战最低值10⁷ CFU/cm²
聯結
替代:SN2M027A6
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的PTFE膜生产。
灭菌
135 °C×30 min高压灭菌30次
分析報告
HydroCorr:≤2.6 bar(38 psig)压力下,样品水流量≤0.75 mL/min
可提取物质量:受控室温下,在70/30% 异丙醇/水混合液中浸泡24小时后测定。
细菌截留
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 2014/68/EU of 15 May 2014)要求。本产品已根据2014/68/EU指令第4§3条进行分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据2014/68/EU指令的第4§3条,本品不具有CE标志。