制成品无菌过滤和灌装
最终无菌过滤和罐装是生产工艺流程的最后一步,是确保产品无菌和患者用药安全的关键环节。Mobius® 一次性系统可设计配置单个或多个无菌过滤器,让生产商更加快速、灵活和高效。
用于无菌过滤的过滤器
气体过滤器 对于维持环境和无菌流体管道之间的边界至关重要。配置无菌级 Millipore Express® SPG(无菌级、疏水性、可伽马辐照)疏水膜的过滤器是在一次性应用中进行气体过滤和通气的首选。
Millipak® 屏障过滤器附带亲水性和疏水性无菌级 Durapore® 膜,可过滤液体和气体。这些过滤器可在保持系统无菌性的同时,消除冲洗袋或冲洗罐的限制,从而简化PUPSIT。
配置经验证的 Durapore® 聚偏二氟乙烯(PVDF)膜的过滤器可用于水性液体无菌过滤,具有低蛋白结合性和出色的耐用性。但对某些工艺流程而言,聚醚砜(PES) Millipore Express® 膜过滤器是更好的选择。
我们的滤膜过滤器具有多种型号,可扩展性完整,支持从小型工具到中试和工业规模的生产。囊式过滤器可进行高压或伽马辐照灭菌,还可进行预灭菌,灵活性高。
- Millipak® Final Fill过滤器含一层Durapore® PVDF膜,可提供多种孔径规格.叠片式过滤器囊可最大程度减少产品滞留量。
- Durapore®0.22 µm滤器含有一层0.22 µm无菌级PVDF膜,性能强大,具有低蛋白吸附性,提供各种滤器配置。
- Millipore Express® SHF(无菌级,高流量)滤器含有一层0.2 µm无菌级聚醚砜(PES)膜,同时具有高流量和广泛的化学相容性。
- Durapore®5.0 µmPVDF膜滤器含有一层0.22 µm无菌级PVDF膜,可通过无菌批量液体过滤器清除聚集体和颗粒物,还提供各种滤膜配置。
用于灌装工艺的一次性灌装组件
我们定制设计的一次性灌装组件,可集成至各品牌隔离器或RABS灌装设备。我们的Mobius®专家将与您以及您的设备供应商合作,确保系统设计满足您的需求,同时符合法规要求。我们的一次性组件种类多样,可轻松集成至您的灌装系统,包括:
- 无菌连接器
- 2D缓冲袋,最大容量可达 50 L
- 给药剂量泵管
- 模塑TC歧管
- Beta袋
- 一次性灌装针头
这些组件组成的一次性最终灌装系统可即拆即用,还附带充分优化的模块化组件。这些系统支持复制和扩大,可简化跨基地技术转让过程。
请与您的当地代表联系,定制您的最终过滤和灌装组件。
合规性
Emprove®计划是我们的产品系列的重要补充,以易于使用的格式汇总了特定产品的全面测试数据、质量声明和合规信息来简化您的合规需求。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关产品资源
- mAbsizer™ Calculator
- Application Note: Integrity Test Troubleshooting – Beyond Rewet and Retest
- Technical Note: Improved Product Recovery Using Blow-down with Millipak® Final Fill Filters
- Application Note: Establishing Product Specific Bubble Point Values for Sterilizing-Grade Filters
- Technical Note: Millipak® Final Fill Filters Reduce Contamination Risks and Simplify Filtration System Design and Operation
- White Paper: Adoption Of Single-Use For Final Filtration
- Data Sheet: Durapore® Family Guide
- Specification Sheet: Single-Use Filling Needles Integrated into Mobius® Final Fill Assemblies
1/2