主要文件
JCWP14225
Millipore
Omnipore滤膜
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
别名:
PTFE膜滤器,孔径10.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物料
PTFE membrane
plain filter
white filter
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore
Omnipore
参数
130 °C max. temp.
直径
142 mm
过滤器直径
142 mm
厚度
85 μm
孔径
10.0 μm pore size
80 % porosity
运输
ambient
一般描述
我们的 Fluoropore® 滤膜是一种疏水性的聚四氟乙烯(PTFE)聚合物膜,与高密度聚乙烯支架粘合在一起,可以改善正常应用中过滤器的处理性能。Fluoropore 滤膜可提供广泛的化学相容性、高流速和一致性。 (请注意,包含“ FHUP”的目录号是非叠片的,或在没有衬垫的情况下生产的。)
我们的 Omnipore 滤膜是一种亲水性 PTFE 滤膜,可与所有溶剂、酸和碱性溶液相容。
特点 & 优势:
-生物和化学惰性
-高孔隙率产生高流速
-疏水和亲水 PTFE 品种可用于过滤水性和有机样品
应用:
-Fluoropore 滤膜:澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤和排放气体;紫外光谱
- Omnipore 滤膜:过滤水溶液,澄清酸和碱性溶液
滤器类型:网式过滤器
过滤器编码:JCWP
应用
  • 水溶液过滤
  • 澄清酸和碱溶液
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MS流动相过滤
  • 微塑料分析
法律信息
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany