主要文件
HX0627
Supelco
Hydrofluoric Acid
OmniTrace
别名:
Hydrogen Fluoride, Fluoric Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
形狀
liquid
濃度
≥50-70% in hydrofluoric acid
pH值
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
溶解度
soluble (Water: Soluble)
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
F
InChI
InChI=1S/FH/h1H
InChI 密鑰
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
應用
OmniTrace
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2