HX0078
庚烷
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
别名:
n-Heptane, high purity solvents
About This Item
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
83 mmHg ( 37.7 °C)
推荐产品
等级
HPLC grade
质量水平
Agency
meets USP/NF
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽压
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
产品线
OmniSolv®
方案
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
表单
liquid
自燃温度
433 °F
expl. lim.
7 %
环保替代产品特性
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技术
HPLC: suitable
杂质
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸发残留物
≤1 ppm
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
沸点
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
转变温度
flash point -4 °C
溶解性
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤197 nm
紫外吸收
λ: 197 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.25
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
应用
general analytical
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
制备说明
分析说明
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
24.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-4 °C - closed cup