HNABTMAG-68K
MILLIPLEX® 人淀粉样蛋白β和Tau磁珠板 - 多重分析
allows quantitative multiplex detection of multiple analytes simultaneously
别名:
Human Neuroscience Protein Multiplex Assay, Luminex® Human Neuroscience Panel, Millipore Human Neuroscience Immunoassay
About This Item
推荐产品
质量水平
种属反应性
human
制造商/商品名称
Milliplex®
assay range
accuracy: 109%
(Spike recovery for Aβ1-42)
accuracy: 91%
(Spike recovery for pTau181)
accuracy: 98%
(Spike recovery for tTau)
sensitivity: 1.5 pg/mL
(pTau181; MinDC+2SD)
sensitivity: 10.2 pg/mL
(A?1-40; MinDC+2SD)
sensitivity: 14.2 pg/mL
(tTau; MinDC+2SD)
sensitivity: 2.5 pg/mL
(A?1-42; MinDC+2SD)
standard curve range: 0.7-500 pg/mL
(pTau181)
standard curve range: 11-8000 pg/mL
(tTau)
standard curve range: 2-2000 pg/mL
(Aβ1-42)
standard curve range: 21-15000 pg/mL
(Aβ1-40)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
技术
multiplexing: suitable
检测方法
fluorometric (Luminex xMAP)
运输
wet ice
一般描述
MILLIPLEX®人淀粉样蛋白βTau珠面板将用于同时定量Aβ40,Aβ42,tTau和pTau181。本试剂盒仅可用于脑脊液(CSF)分析。这是一种可配置的检测试剂盒,可以选择一些或全部分析物:tau(总)、淀粉样蛋白β40、淀粉样蛋白β42和tau(pThr181)。
MILLIPLEX®产品组合可在广泛的疾病状态和物种中提供最广泛的分析物选择。一旦确定了目标分析物,您就可以依靠我们在每个试剂盒中构建的质量来产生您可以信赖的结果。除方案中列出的检测特征外,验证过程中评价的其他性能标准包括:交叉反应性、稀释线性、试剂盒稳定性和样品行为(例如,可检测性和稳定性)。每个样本组和试剂盒均符合严格的生产标准,以确保批间可再现性。
每个MILLIPLEX®检测板和试剂盒包括:
•提供质量控制(QC)以确认检测性能
•将标准品(校准品)和QC批次与参考批次进行比较,以确保批间一致性
•优化血清基质以模拟天然分析物环境
•检测抗体混合物设计用于在检测板内产生一致的分析物谱
MILLIPLEX®人类淀粉样蛋白βTau珠面板是可用于细胞因子研究的最通用系统的一部分。从单一到多重生物标记物溶液,我们与您合作,设计、开发、分析验证和建立可用于蛋白质检测和定量的最全面的库。
面板类型:神经科学
特异性
对于面板中的一种分析物和任何其他分析物,抗体之间没有或有可以忽略不计的交叉反应性。
应用
- 分析物:Tau(总计),淀粉样蛋白β40,淀粉样蛋白β42,Tau(pThr181)
- 推荐的样品类型:脑脊液(CSF)
- 推荐的样品稀释度:建议对提取的CSF样本进行1:2样品稀释
- 分析运行时间:过夜
- 研究类别:神经科学代谢
- 研究亚类: 代谢紊乱肥胖炎症&自身免疫机制
- 研究类别神经科学代谢
- 注:这是竞争性测定。
特点和优势
包装
组分
人ABeta和Tau质量控制1,1个小瓶,冻干
人ABeta和Tau质量控制2,1个小瓶,冻干
微珠稀释剂,1瓶,3.5 mL
一组96孔板,含2个密封剂
分析缓冲液,1瓶,30 mL
洗涤缓冲液,10X(0.05%Proclin),2瓶,30 mL ea
人ABeta和Tau检测抗体,1瓶,3.2 mL
链霉亲和素-藻红蛋白,1瓶,3.2 mL
混合瓶,1瓶
储存及稳定性
法律信息
免责声明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
相关内容
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
了解如何结合MILLIPLEX®多重和单分子计数(SMC®)高灵敏度蛋白免疫测定技术,检测人脑脊液、血浆和血清样本中的阿尔茨海默病(AD)生物标志物,开展神经科学深度研究。
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.