Key Documents
HEMF45205
Millipore
聚醚砜(PES),亲水
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
材料
polyethersulfone
品質等級
等級
for separation
描述
Filter code HEMF
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
參數
24 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
過濾面積
20 cm2
膜尺寸
20 cm × 20 cm
厚度
143 μm
基質
Express PLUS
孔徑
0.45 μm
起泡點
16.1 psi
一般說明
HEMF是0.45 μm孔径PES滤膜,旨在完全去除尺寸大于0.45 μm的颗粒和微生物。
法律資訊
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany