物料
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
质量水平
描述
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
MF-Millipore™
Millipore
参数
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
47 mm
过滤器直径
47 mm
厚度
150 μm
重量萃取物
2.5%
颜色
black
基质
MF-Millipore™
孔径
0.45 μm pore size
79 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡点
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
- 用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
- 具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
- 与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法兼容
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
- 用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
- 具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
- 与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法兼容
滤器编码:HABP
应用
- 荧光细菌学测定
- 颗粒监测
- 生物测定
- 颗粒监测
- 微塑料分析级水
法律信息
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3