材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
Millipore
參數
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
過濾器直徑
25 mm
厚度
125 μm
重量法萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm pore size
70 % porosity
起泡點
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Durapore®滤膜流量和吞吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜相对于尼龙、硝酸纤维素或PTFE膜所结合的蛋白要少得多。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性都是)来满足您的应用需要
- Durapore膜滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性都是)来满足您的应用需要
- Durapore膜滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
滤器类型:筛网过滤器
滤器编码:GVWP
應用
无菌过滤生物溶液
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:一般实验室过滤
- 预期用途:截留或去除生物污染物
- 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
- 储存申明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
Current biology : CB, 30(9), 1689-1702 (2020-03-30)
ATP-binding cassette (ABC) transporters are the largest family of ATP-hydrolyzing transporters, which import or export substrates across membranes, and have members in every sequenced genome. Structural studies and biochemistry highlight the contrast between the global structural similarity of homologous transporters