文件
GF316
Sigma-Aldrich
不含人重组动物的EGF蛋白
This Recombinant animal free human EGF is manufactured using all non-animal reagents.
别名:
Epidermal Growth Factor, Urogastrone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:大肠埃希菌
表皮生长因子(EGF)是EGF家族的创始成员,该家族还包括TGFα、双调节蛋白(AR)、β -细胞蛋白(BTC)、表调节蛋白(EPR)、肝素结合EGF样生长因子(HB-EGF)、表原和神经调节蛋白(NRG)1-6。EGF是一种有效的生长因子,可刺激各种表皮和上皮细胞的增殖。另外,EGF已表现出抑制胃分泌并参与伤口愈合的作用。EGF通过称为c-erbB的受体发出信号,该受体是I 类酪氨酸激酶受体。该受体还与TGF-α和VGF(痘苗病毒生长因子)结合。重组人EGF是一种 6.2kDa 球状蛋白,含有53个氨基酸残基,包括 3个分子内二硫键。
特異性
交叉反应
牛、仓鼠、猴、小鼠、猪、兔、大鼠
應用
研究子范畴
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
品質
生物活性测定:通过使用balb/c 3T3细胞的细胞增殖试验测定的ED50为≤0.1 ng/mL,对应于≥1 x 107单位/mg的比活。
外觀
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
无动物成分重组人EGF是使用所有非动物试剂制备的。
儲存和穩定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Fei Qian et al.
Molecular carcinogenesis, 58(4), 500-510 (2018-11-21)
HMGB1-RAGE signaling plays an integral role in inflammation-driven carcinogenesis. In the present study, we showed that RAGE has direct association with K-Ras following HMGB1 exposure in colorectal cancer (CRC) cells. Immunofluorescence analysis revealed a significant co-localization between RAGE and K-Ras
María Dolores Montalvo-Parra et al.
Heliyon, 6(10), e05178-e05178 (2020-10-20)
The harvesting of corneal endothelial cells (CEC) has received special attention due to its potential as a therapy for corneal blindness. The main challenges are related to the culture media formulation, cellular density at the primary isolation, and the number