一般描述
产品来源:CHO细胞
人促血管生成素2 (Ang-2)是一种分泌型糖蛋白,在血管生成和炎症中起着复杂的作用。Ang-2在发育过程中广泛表达,但出生后仅限于胎盘、卵巢和子宫等高度血管生成组织。它在血管内皮细胞(EC)中尤其丰富,储存在细胞内Weibel Palade小体中。ANG-2结合内皮细胞特异性受体Tie2,但不会像ANG-1一样诱导酪氨酸磷酸化。因此,ANG-2可以调节ANG-1对Tie2的激活,并根据生理和生化环境,作为Tie2诱导的血管生成的n激动剂或拮抗剂。生理上,ANG-1和ANG-2与新生血管的芽生、血管形成和结构完整性有关。成熟人ANG-2是含有480个氨基酸残基的分泌型蛋白质。ANG-2由α螺旋“卷曲螺旋”N端结构域和纤维蛋白原(如C端结构域)组成。ANG-2主要以二硫化二聚体形式存在。重组人ANG-2是一种C端组氨酸标记糖蛋白,在还原条件下通过SDS-PAGE显示其迁移的表观分子量为60.0–70.0 kDa。测序分析显示N端序列始于ANG-2前体蛋白质的残基68 (D)。
特异性
交叉反应
无
无
应用
研究子范畴
生长因子 & 受体
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
干细胞研究
质量
生物活性测定:通过人脐静脉内皮细胞(HUVEC)增殖的剂量依赖性刺激测定。生物活性测定:使用0.2μg/ml浓度通过刺激HUVEC细胞内管腺增生的能力测定。
外形
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
储存及稳定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Shihui Xu et al.
EBioMedicine, 86, 104312-104312 (2022-11-07)
The role of the IL6 family members in organ fibrosis, including renal interstitial fibrosis (TIF), has been widely explored. However, few studies have ever simultaneously examined them in the same cohort of patients. Besides, the role of leukemia inhibitory factor