主要文件
GF102
Sigma-Aldrich
TWEAK,人类
Human TWEAK is a new secreted ligand in the tumor necrosis factor family that weakly induces apoptosis.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
生物源
human
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | mammalian: suitable
輸入
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... TNFSF12(8742)
一般說明
产品来源:大肠杆菌
人 TWEAK 是肿瘤坏死因子家族中一种新的分泌配体,可弱诱导细胞凋亡。像 TNF 家族的许多成员一样,TWEAK 能够在许多细胞系中诱导白介素 8 的合成。GF102 是 17.0 kDa 的蛋白质,包含 TWEAK 的 TNF 样胞外域。
外觀
无菌过滤,然后将蛋白质从 10 mM NaP pH 7.5 + 0.1 M L-Arg 冻干。
儲存和穩定性
尽管冻干的蛋白质在室温下可稳定数周,但最好在 -20°C 下保存。 冻结/解冻循环会导致大量活性损失。 快速离心后,在 10 mM NaP,pH 7.5 中重悬至 1 mg/ml。可以将该溶液稀释到其他缓冲溶液中或储存于 -20°C。重悬的 TWEAK 应储存于 -20°C或冻干。
分析報告
比活度:与标准品相比,GF102 具有完全的生物活性。使用人 PBMC 以剂量依赖性刺激 IL-8 的产生测定的 ED 50 小于 10ng/ml。
当在 IFN-g 存在下培养时,GF102 弱诱导 HT29 细胞的死亡。该作用的 ED50 为 30-45 ng/ml。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1