主要文件
FX0450
Supelco
Formic acid
90%, Technical
别名:
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOOH
CAS号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
产品名称
甲酸, Technical
等级
technical grade
质量水平
蒸汽密度
1.6 (vs air)
蒸汽压
44.8 mmHg ( 20 °C)
方案
≥90%
表单
liquid
自燃温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
颜色
APHA: ≤20
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
沸点
100-101 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
转变温度
flash point 71 °C
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay: 90% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
159.8 °F
闪点(°C)
71 °C