文件
FX0445
Supelco
Formic acid
88%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOOH
CAS号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
product name
甲酸, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽密度
1.6 (vs air)
蒸汽壓力
44.8 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥88.0%
形狀
liquid
自燃溫度
1004 °F
expl. lim.
57 %
雜質
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.005% Ammonium (NH4)
≤0.4% Acetic acid (CH3COOH)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
蒸發殘留物
≤0.002%
顏色
APHA: ≤15
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 71 °C
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI 密鑰
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Acetic acid (CH3COOH): 0.4% max
Ammonium (NH4): 0.005% max
Assay: 88.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 15 max
Dilution test: To pass test
Evaporation residue: 0.002% max
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Sulfite (SO3): To pass test
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F
閃點(°C)
71 °C