主要文件
EZSCPCB02
Millipore
控制PCB (印制电路板)
for use with EZ-Stream® Vacuum Pump.
别名:
PCB, 印制电路板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116500
NACRES:
NB.79
特點
repair kit
製造商/商標名
EZ-Stream®
應用
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Stream® Vacuum Pump.
一般說明
控制PCB (印制电路板)是EZ-Stream® 真空泵的备件。该PCB控制EZ-Stream® 真空泵的整个功能。
系统的设计实现了该部件的简单、快速更换。
EZ-Stream® 真空泵既适合工作台也适合层流罩,小尺寸节省实验室空间。
應用
控制PCB (印制电路板)可用作EZ-Stream® 真空泵的备件。该PCB控制过滤过程中EZ-Stream® 真空泵的整个功能。
成分
该套件包括:
  • 1 PCB
  • 适用的螺丝刀组套
法律資訊
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany