product name
二乙醚, OmniSolv®
蒸汽密度
2.6 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
587 hPa ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °F
儲存期限
12 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
36.5 %
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.030% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2) (at time of packaging)
蒸發殘留物
≤1.0 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -40 °C
溶解度
69 g/L
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
紫外吸收
λ: 212 nm Amax: ≤1.000
λ: 250 nm Amax: ≤0.080
λ: 275 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Unstabilized/Expiration Dated
分析報告
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup