文件
1.00929
Supelco
二乙醚
≥99.9% (GC), contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
别名:
乙醚, 醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)2O
CAS号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
product name
二乙醚,
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽壓力
587 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °F
效力
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
包含
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
雜質
≤0.00003% Peroxide (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
蒸發殘留物
≤10 mg/L
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SeccoSolv 即用型干燥溶剂甚至可以满足最严格的要求。它们通过精心挑选的蒸馏方法生产,可确保持续的高干燥和批次间一致性。为了更好地保证这些产品的质量,使其免受潜在污染物的侵害,我们新型 SeccoSept 隔垫密封盖提供了多层保护,可以使得溶剂在去除前,去除中和去除后始终保持完好的状态。
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.9 %
同一性(IR):符合
颜色 ≤ 10 Hazen
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
丙酮(GC): ≤ 0.005 %
乙醇(GC): ≤ 0.02 %
甲醇(GC): ≤ 0.02 %
醛(以 CH₃CHO 计): ≤ 0.001 %
羰基化合物(以 CO 计): ≤ 0.001 %
过氧化物(以 H₂O₂ 计): ≤ 0.00003 %
蒸发残留物: ≤ 10 mg/l
水: ≤ 0.005 %
产品用 5-10 ppm 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)稳定。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup