Key Documents
EQ70XXPKT1
Milli-Q
Milli-Q® EQ 7008/16纯化滤芯套件
This product is replaced with EQ70XXPKIT. Search to Explore!
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
NACRES:
NB.85
材料
carbon block
carbon filter (activated)
filter (Pleated)
filter (soda lime)
media (IQnano ion exchange)
media (Jetpore® mixed-bed ion exchange)
品質等級
特點
Kit contains IPAK Gard® Pretreatment Pack, IPAK Meta®, Polishing CartridgeIPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter.
製造商/商標名
Milli-Q®
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
運輸包裝
ambient
一般說明
此水纯化套装组件:
  • IPAK Gard®预处理柱有效去除自来水中的胶体、颗粒和游离氯,保护反渗透(RO)膜并提高系统性能。
  • IPAK Meta®和IPAK Quanta®精制滤芯含有创新的Jetpore®混床离子交换树脂和IQnano离子交换介质,可去除离子至痕量水平。此外,还含有高级合成活性碳,去除微量的有机污染物。
  • 水箱通气过滤器,经过无缝集成的再设计,提供升级的防空气污染物保护。
本套装专用于搭配Milli-Q® EQ 7008/16系统,生产纯水(3级)和超纯水(1级)。
應用
提供出色的RO膜保护,去除微量离子和有机物,防空气污染物升级保护。
特點和優勢
IPAK Gard®预处理柱:
  • 活性碳可吸附游离氯。
  • 深层过滤器可去除颗粒和胶体。
水箱通气过滤器:
  • 活性碳去除挥发性有机物。
  • 碱石灰去除CO2
  • 滤膜防止颗粒物和细菌进入水箱。
IPAK Meta®滤芯:
  • Jetpore®混床离子交换树脂和IQnano离子交换介质,滤除离子至痕量水平。
IPAK Quanta®滤芯:
  • 创新IQnano离子交换介质,可滤除离子至痕量水平。
  • 高级合成活性碳可去除微量的有机污染物。
法律資訊
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Milli-Q®超纯水始终为您的科研工作注入信心。探索我们的扩展型系统以了解实验室纯水解决方案如何全面满足您的需求并突破实验室瓶颈。