材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
silicone O-ring
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
Milligard®
特點
hydrophilic
技術
prefiltration: suitable
長度
30 in.
寬度
2.9 in.
過濾面積
2.1 m2
基質
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
柱代碼
Code 7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany