主要文件
CTGB72TP3
Millipore
Aerex CTGB 筒式过滤器 20 in.0.2 µm 7 号
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7
别名:
Aerex® 0.2 µm小柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
物料
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
质量水平
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
steam-in-place compatible
产品线
Aerex®
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Aerex®
参数
≤30 mL/min nitrogen diffusion at 690 mbar (10 psig) and 23 °C (in 60/40% IPA/water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 145 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 145 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
5.2 bar max. differential pressure (75 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C (Reverse)
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
技术
gas filtration: suitable
长度
20 in.
宽度
2.7 in.
纯化柱标称长度
20 in. (50 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
过滤面积
1.3 m2
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤70 mg/cartridge
基质
Aerex®
孔径
0.2 μm pore size
输入
sample type gas
泡点
≥900 mbar (13 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
柱代码
Code 7
相关类别
一般描述
设备配置:纯化柱
特点和优势
经确认,该产品在145°C下进行50次原位蒸汽循环后,在空气流速为50 SCFM/10英寸滤芯条件下,可截留10⁸-10 ¹⁰PFU的ΦX174病毒气溶胶挑战。
包装
双层易开袋
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
质量
当用最小缺陷短波单胞菌气溶胶浓度1 x 10⁷ CFU/cm²挑战21天时,确认滤膜可截留细菌。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的PTFE膜生产。
灭菌方法
200次(150次正向/50次反向)SIP循环,30分钟,145°C;在145°C下正向SIP长达165小时
分析说明
HydroCorr:≤在1380 mbar(20 psig)下用水,每10英寸滤芯0.40 ml/min
可提取物质量:受控室温下,在70/30% 异丙醇/水混合液中浸泡24小时后测定。
法律信息
AEREX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany