文件
CDUFBC001
Milli-Q
Biopak® C临床滤芯
Removes bacteria and bacterial by-products from water. For use with AFS® and Milli-Q® CLX systems.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
品質等級
無菌
0.22 μm filtered
特點
better assay reliability, Reduces the need for frequent analyzer calibration
成份
(polysulfone hollow fibers)
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
BioPak®
參數
≥1 bar pressure (3 bar)
0.5 mL/min air diffusion at 2 bar
1.5 L/min flow rate at 1 bar and 20 °C
5 °C temp. range (35 °C)
容積
100 L
100000 mL
總有機碳(TOC)殘留物
<500 ppb (after 5 L Rinsing)
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (PTFE)
相容性
for use with AFS®
for use with Milli-Q® CLX
運輸包裝
ambient
一般說明
Biopak® C是易于安装的一次性超滤滤芯,可为免疫分析仪和临床化学分析仪提供最终的在线纯化步骤。
滤芯可有效去除分析仪进水中的细菌和细菌副产物,如碱性磷酸酶 (ALP),用于稀释试剂、制备空白以及冲洗管道和探针,带来更稳定的基线和更可靠的分析结果。
Biopak®C超滤滤芯由聚砜中空纤维组成。这种膜优化了细菌碱性磷酸酶和细菌的排斥,同时保持了高流率。
應用
当加入高质量纯水时,Biopak ®C超滤滤芯可有效去除细菌副产物(如ALP),从而为ALP敏感性免疫测定提供最佳质量的水。
特點和優勢
  • 产生不含ALP的水(< 1 μ单位/μL)。
  • 确保细菌水平低于10 CFU/mL(通常为1 <CFU/mL)。
  • 设计用于去除内毒素,并在1 bar给水压力下,对于1000至10000 EU/mL之间的热原进料浓度,执行大于或等于4的热原对数减少值,核酸酶从1μ g/mL减少至小于0.01 ng/mL。
  • 支持稳定的检测基线,产生更好的检测可靠性。
  • 减少频繁校准分析仪的需求。
  • 消除了频繁的分析仪去污(导致昂贵的停机时间)的需求。
  • 包括:不干胶标签。
  • 为确保最有效果,建议每6个月更换一次。
成分
用于ALP和细菌去除的聚砜中空纤维
其他說明
使用说明
  • 生物截留:细菌和热原
  • 作用机制:超滤
  • 应用:细胞培养基、分子生物学
  • 预期用途:减少生物负荷
  • 使用说明:这一产品通过超滤中空纤维提供水过滤。请参阅产品包装插页“更换”部分。
  • 储存声明:干燥储存。
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany