主要文件
CC086
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type VI
from bovine placenta villi, liquid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
VI型牛胶原蛋白,
生物源
bovine
品質等級
化驗
>90% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
0.5 mg/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
輸入
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
溶解度
water: soluble at 20 °C
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
产品来源:牛胎盘绒毛
應用
用于细胞培养研究的包被材料
胶原凝胶的形成
VI型胶原标准品
用于抗体生产的抗原
外觀
在500 mM醋酸(不含防腐剂)中的液体。
準備報告
通过受控和有限的胃蛋白酶消化提取胶原蛋白,然后进行选择性盐沉淀。
儲存和穩定性
将未稀释的分装样品保存于-20°C,最长12个月。避免反复冻融。胶原可以通过在2-8°C下的透析转移到生理缓冲液中。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.