Key Documents
CBL511
Sigma-Aldrich
抗-CD55抗体,克隆BRIC 216
clone BRIC 216, Chemicon®, from mouse
别名:
DAF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BRIC 216, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
基因資訊
human ... CD55(1604)
特異性
该抗体识别CD55抗原a 70 kDa糖蛋白,也称为衰变加速因子(DAF)。 该抗原存在于红细胞和其他循环血细胞上,也存在于非造血组织中的细胞上,特别是上皮和内皮细胞上。 它特别存在于胎盘胎儿-母体界面。
免疫原
人成纤维细胞系
應用
抗CD55抗体,克隆BRIC 216是针对CD55的抗体,用于FC,IP,WB,IH,IH(P)。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
蛋白质印迹: 非还原红细胞膜制备;抗原是唾液酸酶和胰蛋白酶抗性,链霉蛋白酶,胰凝乳蛋白酶和AET敏感的
流式细胞仪
免疫组化:冷冻和福尔马林固定的石蜡包埋切片。建议使用蛋白酶抗原修复。
免疫沉淀
抑制研究
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
免疫球蛋白通过使用蛋白G的亲和色谱法从细胞培养上清液中纯化,并存在于1 M Tris缓冲盐水(pH值7.5)中,不含防腐剂。 抗体已经过无菌过滤。
形式:纯化
蛋白G纯化
儲存和穩定性
将抗体分装成小体积,自收货之日起,在-20°C下保存长达12个月。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Mapping of epitopes, glycosylation sites, and complement regulatory domains in human decay accelerating factor.
Coyne, K E, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 149, 2906-2913 (1992)
Preferential expression of the complement regulatory protein decay accelerating factor at the fetomaternal interface during human pregnancy.
Holmes, C H, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 144, 3099-3105 (1990)
Kyle A Carver et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(2), 360-371 (2016-02-05)
Oxidative stress is a major factor involved in retinal pigment epithelium (RPE) apoptosis that underlies AMD. Drusen, extracellular lipid- and protein-containing deposits, are strongly associated with the development of AMD. Cell-derived microparticles (MPs) are small membrane-bound vesicles shed from cells.