Merck
A3809
Sigma-Aldrich
天门冬酰胺酶 来源于大肠杆菌
lyophilized powder, 100-300 units/mg protein (biuret)
别名:
L -天冬酰胺酰胺水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
lyophilized powder
品質等級
比活性
100-300 units/mg protein (biuret)
成份
Protein, ≥60%
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
天冬酰胺酶是一种细菌酶,也是一种化疗药物。
應用
天冬酰胺酶(来自大肠杆菌)已用于:
  • 比较从Streptomyces brollosae NEAE-115中纯化的L-天冬酰胺酶的细胞毒性作用
  • 作为天冬酰胺酶检测的标准品,定量分析各种鳗鱼组织中的天冬酰胺酶
  • 引起氨基酸缺乏
生化/生理作用
天冬酰胺酶(ASNase)产品通常从大肠杆菌和菊欧文氏菌中获得。这种酶可抑制肿瘤细胞中的蛋白合成。它在细胞周期的G1期具有高活性。会诱发白血病患者发生胰腺炎。
天冬酰胺酶将天冬酰胺转化为天冬氨酸,可用于酶检测。 天冬酰胺酶可减少淀粉食品中的丙烯酰胺形成。 它还可用作急性淋巴细胞白血病的化疗药物。 A3809产品来自于大肠杆菌,以含有氯化钠的冻干粉末形式提供。
门冬酰胺酶可能通过将必需的左旋门冬酰胺转化为门冬氨酸和氨而导致白血病细胞死亡 。天冬酰胺酶是变构调节酶,对正常细胞功能至关重要
單位定義
一个单位将在pH8.6,37°C下每分钟从L-天冬酰胺中释放出1.0μmol的氨。
外觀
含有氯化钠的冻干粉末
準備報告
色谱纯化产品
分析報告
双缩脲法测定蛋白质。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Jie Xiong et al.
EBioMedicine, 72, 103614-103614 (2021-10-11)
Metabolic reprogramming plays an essential role on lymphoma progression. Dysregulation of glutamine metabolism is implicated in natural-killer T-cell lymphoma (NKTCL) and tumor cell response to asparaginase-based anti-metabolic treatment. To understand the metabolomic alterations and determine the potential therapeutic target of
Asparagine Synthetase Is Highly Expressed at Baseline in the Pancreas Through Heightened PERK Signaling
Mukherjee A, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology (2019)
Purification, characterization and immunogenicity assessment of glutaminase free L-asparaginase from Streptomyces brollosae NEAE-115
El-Naggar NEA, et al.
BMC Pharmacology & Toxicology, 19(1), 1-15 (2018)
Oxidized phospholipids regulate amino acid metabolism through MTHFD2 to facilitate nucleotide release in endothelial cells
Hitzel J, et al.
Nature Communications, 9(2292), 1-18 (2018)
L-Asparaginase: discovery and development as a tumor-inhibitory agent.
J D Broome
Cancer treatment reports, 65 Suppl 4, 111-114 (1981-01-01)