品質等級
100
300
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
QBEND/10, monoclonal
物種活性
monkey, human
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD34(947)
特異性
该抗体识别高度糖基化的跨膜蛋白:gp 105-120 kDa。 抗原在以下类别的未成熟的人类造血前体细胞、毛细血管内皮细胞和人类髓样细胞上表达:CFU-GEMM 和 BFU-E 的子集,所有 CFU-GM、粒细胞前体、单核细胞、髓样白血病。 该抗体识别对神经氨酸酶切割有抵抗力的 II 类表位。
已知物种的交叉反应性:通过流式细胞术检测对恒河猴外周血白细胞呈阳性。
融合细胞:NSO 骨髓瘤细胞系
已知物种的交叉反应性:通过流式细胞术检测对恒河猴外周血白细胞呈阳性。
融合细胞:NSO 骨髓瘤细胞系
免疫原
人内皮囊泡
應用
抗 CD34 抗体 II 类,克隆 QBEND/10 是抗 CD34 II 类的抗体,可用于 FC、IP、IH、IH(P)。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症&免疫学
炎症&免疫学
造血祖细胞的鉴定
早期造血的控制机制研究
从例如 FACS 中纯化的造血细胞
抗体与来自血管内皮和基质成纤维细胞的冷冻和固定组织切片反应
石蜡切片的免疫组化: 用 pH 6.0 柠檬酸盐缓冲液进行 HIER 预处理。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
早期造血的控制机制研究
从例如 FACS 中纯化的造血细胞
抗体与来自血管内皮和基质成纤维细胞的冷冻和固定组织切片反应
石蜡切片的免疫组化: 用 pH 6.0 柠檬酸盐缓冲液进行 HIER 预处理。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
品質
经过测试
外觀
单克隆抗体以 100μg/1ml 溶于含有 10mM 叠氮化钠和 1mg/ml 牛血清白蛋白的磷酸盐缓冲液中。 我们建议每个实验室确定在其特定应用中使用的最佳工作滴定度。
形式:纯化的
儲存和穩定性
若购买后 1 个月内使用,则储存于 +4°C,若要长期储存,则将抗体等分成小体积并储存于 -20°C。
其他說明
请参考特定批次的数据表。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Increased microglia/macrophage gene expression in a subset of adult and pediatric astrocytomas.
Testing null
The Fat1 cadherin is overexpressed and an independent prognostic factor for survival in paired diagnosis-relapse samples of precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia.
Leukemia null
Journal of neuropathology and experimental neurology, 75(10), 925-935 (2016-08-20)
Glioblastomas (GBM) are aggressive brain tumors that inevitably recur despite surgical resection, chemotherapy, and radiation. The degree to which recurrent GBM retains its initial immunophenotype is incompletely understood. We generated tissue microarrays of paired initial and posttreatment GBM (3 pairs
Molecular cancer research : MCR, 8(5), 665-676 (2010-04-22)
Vascular endothelial cells produce considerable amounts of matrix metalloproteinases (MMP), including MMP-2, MMP-9, and membrane type 1 (MT1)-MMP. However, little is known about the regulatory mechanisms of these protease activities exhibited during vascular development. A glycosylphosphatidylinositol-anchored glycoprotein, reversion-inducing cysteine-rich protein
International journal of molecular sciences, 18(8) (2017-08-12)
The adult mammalian central nerve system has fundamental difficulties regarding effective neuroregeneration. The aim of this study is to investigate whether human dental pulp cells (DPCs) can promote neuroregeneration by (i) being differentiated toward neuronal cells and/or (ii) stimulating local