主要文件
CBL412X
Sigma-Aldrich
抗微管蛋白 β-III抗体,克隆TU-20,Alexa Fluor488偶联
clone TU-20, from mouse, ALEXA FLUOR 488
别名:
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
ALEXA FLUOR 488
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
TU-20, monoclonal
种属反应性
human, mouse, pig, bovine, primate, rat
技术
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TUBB3(10381)
一般描述
微管蛋白是小球状蛋白家族的几个成员之一,这些蛋白聚合形成称为微管的细胞骨架结构。 微管蛋白家族中最常见的成员是α-微管蛋白和β-微管蛋白。 通常由α-和β-微管蛋白亚基组成的微管蛋白二聚体组装到形成大聚合物的微管上。 β-III微管蛋白是一种独特的微管亚基,几乎只在神经元中表达。 由于β-III微管蛋白的独特表达模式,它通常被用作标记物,以从不表达它的其他脑细胞(例如神经胶质)中识别神经元细胞。 β-III微管蛋白也可作为细胞结构标记,因为它主要存在于神经突延伸内。
特异性
与其他物种的反应性尚未确定。
该抗体与已知为神经元特异性的微管蛋白β-III亚型的C末端反应。 无法识别在神经胶质细胞中发现的β微管蛋白。
免疫原
表位:C端
应用
使用经验证可用于IC、IF、WB、IH & IP的抗微管蛋白β-III抗体(克隆TU-20、Alexa Fluor488偶联)检测微管蛋白β-III。
免疫组化: 冷冻脑组织中浓度为5-10 µg/mL。
尽管这种偶联抗体可用于蛋白质印迹和免疫沉淀,但如果这些是您的主要应用,我们建议使用目录号CBL412。
最佳工作浓度必须由最终使用者进行确定。
研究子类别
神经丝&神经元代谢
研究类别
神经科学
质量
免疫细胞化学中常规检测的皮质神经元。
免疫细胞化学分析: 该批次1:250稀释液在大鼠皮质细胞培养中检测到β-III微管蛋白。
目标描述
50 kDa
外形
纯化的免疫球蛋白,溶于0.02 M磷酸盐缓冲液,0.25 M NaCl(含0.05%叠氮化钠)中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起在2-8°C可稳定保存6个月。
分析说明
对照
大鼠皮层细胞。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Shin-Ichiro Sekine et al.
Stem cell research, 24, 40-43 (2017-10-17)
Idiopathic basal ganglia calcification (IBGC), also known as Fahr disease or primary familial brain calcifications (PFBC), is a rare neurodegenerative disorder characterized by calcium deposits in basal ganglia and other brain regions, causing neuropsychiatric and motor symptoms. We established human
Angela R Dixon et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(3), 564-574 (2015-01-03)
With m-Dinitrobenzene (m-DNB) as a selected model neurotoxicant, we demonstrate how to assess neurotoxicity, using morphology based measurement of neurite degeneration, in a conventional "full-contact" and a modern "restricted-contact" co-culture of rat cortical neurons and astrocytes. In the "full-contact" co-culture
Elena Romano et al.
Stem cell research, 57, 102580-102580 (2021-10-24)
Human induced pluripotent stem cells (iPSCs) have great promise in regenerative medicine. However, several limitations, including immune-incompatibility, have raised concerns regarding their clinical application. Recent studies have shown that human iPSCs and their derivatives lose their immunogenicity when major histocompatibility
Courtney M Tate et al.
PloS one, 10(4), e0125697-e0125697 (2015-04-29)
Bone morphogenetic proteins (BMPs), members of the TGF-β superfamily, have numerous biological activities including control of growth, differentiation, and vascular development. Using an in vitro co-culture endothelial cord formation assay, we investigated the role of a BMP7 variant (BMP7v) in