主要文件
AP164
Sigma-Aldrich
兔抗大鼠IgG抗体
Chemicon®, from rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
rat
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
应用
兔抗大鼠IgG抗体可检测大鼠IgG的水平&已发表&经验证可用于ELISA、IP&WB。
研究子范畴
全免疫球蛋白二抗
研究范畴
二抗&对照抗体
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2