主要文件
AN2504700
Millipore
聚丙烯预过滤器,疏水性,2.5 µm,47 mm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
别名:
聚丙烯膜过滤器,孔径2.5 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物料
plain filter
polypropylene membrane
white filter
描述
This is a 2.5 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
无菌性
non-sterile
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Millipore
参数
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
直径
47 mm
过滤器直径
47 mm
厚度
150 μm
孔径
2.5 μm pore size
运输
ambient
一般描述
Millipore聚丙烯过滤器由100%原始聚丙烯介质构成。它们非常适合一般澄清和预过滤应用,包括溶剂、去离子水和生物负荷降低。它们还提供广泛的热相容性。
预过滤器提供高颗粒截留能力,高纳污能力和低压力下降。它们设计用于过滤有机溶剂,但也可以用于-一旦用酒精适当润湿-过滤水溶液。
特征&优点:
•与腐蚀性溶剂兼容
•预过滤器具有高纳污能力
应用:
一般预过滤和澄清,适用于有机溶剂
过滤器类型:深层过滤器
过滤器编码:AN25
应用
  • 水溶液的澄清
  • 孔径0.8–8.0 ?m膜过滤器的上游预过滤
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
  • 储存申明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。