文件
FHLP04700
Millipore
Fluoropore膜滤器
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
别名:
PTFE膜滤器,0.45 μm孔径
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Fluoropore®
Millipore
參數
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
過濾器直徑
47 mm
厚度
109 μm , (typical)
重量法萃取物
≤0.5%
基質
Fluoropore®
孔徑
0.45 μm pore size
>60 % porosity
起泡點
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Fluoropore®是一种聚四氟乙烯(PTFE)膜,粘结到高密度聚乙烯(HDPE)支架以简化处理。
  • 疏水膜具有广泛的化学相容性、高流速和一致性。
  • 非常适合澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤或排放气体;紫外光谱。
應用
  • 澄清酸、碱和溶剂
  • 气体过滤或通气
  • 紫外光谱
  • 颗粒监测
  • PLC、UPLC、LC-MS/MS 流动相过滤
  • 微塑料分析
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany