文件
ABT331
Sigma-Aldrich
抗-Nephrin抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Nephrin, NPHN, NPHS1, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
human (immunogen homology)
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NPHS1(4868)
一般說明
Nephrin(NPHS1,NPHN)又称肾小球特异性细胞粘附受体,在肾小球中强烈表达,是细胞粘附分子免疫球蛋白家族的成员之一。Nephrin基因的突变会导致先天性肾病综合征,这是一种常染色体隐性遗传疾病,其特征是子宫内有大量蛋白尿和出生时肾病。肾小球允许正常肾脏过滤血浆,使其非常纯净。Nephrin在肾小球的足细胞裂孔隔膜中表达,其方式表明Nephrin分子以类似于粘附连接中的钙黏着蛋白各种相互作用的反平行方式同型二聚化。因此,肾素可以构成裂孔隔膜的整个细胞外结构。
免疫原
对应于人Nephrin的KLH偶联线性肽。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹,IHC&免疫荧光的该兔多克隆抗体,抗Nephrin抗体检测Nephrin。
免疫组化分析:1 µg/mL代表性批次在小鼠肾组织中检出Nephrin。
免疫荧光分析:10 µg/mL代表性批次在小鼠肾组织中检出Nephrin。
品質
在小鼠肾组织裂解物中通过蛋白质印迹法进行评估。
蛋白印迹分析: 1 µg/mL的该抗体在15 µg小鼠肾组织裂解物中检测到Nephrin。
標靶描述
观察值〜100 kDa。在某些裂解物中可以出现未鉴定的条带。尽管其计算的分子量为135 kDa,但Nephrin在SDS-PAGE中通常以低于预期的大小迁移。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Feng Xu et al.
Annals of translational medicine, 8(18), 1154-1154 (2020-11-27)
Diabetic nephropathy (DN) is one of the common chronic microvascular complications of diabetes, and podocyte injury and dysfunction are strictly related to the pathogenesis of DN. Studies have shown that ligustilide (LIG) has anti-inflammatory, antioxidant, and anti-apoptotic activities. This study