主要文件
ABS502
Sigma-Aldrich
抗-LTBP-1抗体
serum, from rabbit
别名:
Latent-transforming growth factor beta-binding protein 1, LTBP-1, Transforming growth factor beta-1-binding protein 1, TGF-beta1-BP-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, rat
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LTBP1(4052)
一般說明
潜在转化生长因子β结合蛋白1(LTBP-1)也称为转化生长因子β-1结合蛋白1(TGF-β1-BP1)。来自血小板的TGFB1的大型潜在复合物由与TGFB1前体N末端前肽和LTBP1的二聚体的二硫键复合物非共价结合的TGFB1分子组成。LTBP1不会直接与活性TGFB1结合,而只会与形式结合。LTBP1似乎参与了TGFB1向其储存或激活位点的分泌,并且对于控制TGFB1的作用至关重要。LTBP1还可能在细胞外基质构建和钙结合介导的围绕TGFB1激活的信号通路的信号传导中起作用。此外,由于其在TGFB1代谢中的关键作用,LTBP1在许多发育过程(包括胚胎植入和生长)中都起着重要作用。LTBP1还是至少两个不同的乳腺癌转移特征的参与者,并且具有长亚型和短亚型,可在包括乳腺发育在内的许多组织发育过程中建立和维持TGFbeta生物利用度的空间限制。
免疫原
对应于人LTBP-1的His标记重组蛋白。
應用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在转染的HEK293细胞中检测到LTBP-1 (Chen, Q., et al. (2007).JBC.282(36):26418-26430)。
免疫组化分析:一个代表性批次在大鼠FRC 细胞中检测到LTBP-1 (Chen, Q., et al. (2007).JBC.282(36):26418-26430)。
研究子类别
信号神经科学
研究类别
信号传导
该抗LTBP-1抗体经过验证可用于蛋白质印迹和免疫细胞化学中检测LTBP-1。
品質
通过蛋白质印迹采用非还原凝胶对人肺组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析: 该抗体的1:1,000 稀释液使用非还原凝胶在 10 µg 的人肺组织裂解液中检测到 LTBP-1。
標靶描述
观测分子量〜220 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1