Key Documents
ABN96
Sigma-Aldrich
抗-轴突蛋白3抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Neurexin-3-alpha, Neurexin III-alpha
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse, rat
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NRXN3(9369)
一般說明
轴突蛋白是高度糖基化和加工的神经元跨膜细胞表面蛋白,可能参与细胞识别和粘附。(Missler, M., et al. (1998) 14(1):20-26))针对对应于人轴突蛋白3α(Uniprot Q9Y4C0)的细胞外结构域中的一段氨基酸的肽免疫原制备抗轴突蛋白3α(ABN96)抗体。 尽管轴突蛋白1α的理论全长为180 kDa,但在人脑裂解物中检测到的蛋白可能显示180 kDa左右的条带和40-55 kDa左右的其他条带,这可能是先前报告的翻译后加工的结果。
免疫原
对应于人轴突蛋白-3的KLH偶联线性肽。
應用
使用经过验证可用于WB、IH的抗轴突蛋白3抗体检测轴突蛋白3。
免疫组化分析:代表性批次的1:500的稀释液在正常小鼠脑组织中检测到轴突蛋白-3。
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在PC12细胞裂解物中的进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体在10 µg的PC12细胞裂解物中检测到了轴突蛋白-3。
標靶描述
观察值〜180 kDa。UniProtKB/Swiss-Prot Q9Y4C0(NRX3A_HUMAN)由于替代启动子的使用和在〜181 kDa和〜117 kDa的分子量处的选择性剪接而形成2个亚型,在分子量70 kDa,51 kDa,47 kDa和44 kDa处有几个β亚型,由于翻译后加工还可能在40-55 kDa左右观察到其他条带。
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
PC12细胞裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Hongmei Yang et al.
Science advances, 8(50), eade0764-eade0764 (2022-12-15)
Protein S-nitros(yl)ation (SNO) is a posttranslational modification involved in diverse processes in health and disease and can contribute to synaptic damage in Alzheimer's disease (AD). To identify SNO proteins in AD brains, we used triaryl phosphine (SNOTRAP) combined with mass