主要文件
ABC962
Sigma-Aldrich
抗CDC45
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Cell division control protein 45 homolog, PORC-PI-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human
物種活性(以同源性預測)
hamster (based on high sequence homology), rat (based on high sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
hamster ... Cdc45(100689362)
human ... CDC45(8318)
mouse ... Cdc45(12544)
rat ... Cdc45(287961)
一般說明
在人体内,细胞分裂控制蛋白45同系物(UniProt O75419;又称PORC-PI-1)由CDC45(又称CDC45L、CDC45L2、UNQ374/PRO710)基因(基因ID 8318)编码。在G1/S转换阶段招募复制起始蛋白可以解开原始DNA并装载DNA聚合酶。CDC45是一种复制起始蛋白,在复制叉的形成和发展中发挥着至关重要的作用。Cdc45与异六聚体Mcm2-7解旋酶和GINS复合物(go-ichi-nii-san,5-1-2-3的日语,亚基为Sld5、Psf1、Psf2和Pfs3)结合,形成CMG(Cdc45-Mcm2-7-GINS)复合物。CMG是真核生物复制DNA解旋酶,可解开复制起始点并驱动复制叉。CDC45还与其他几种复制蛋白相互作用,包括DNA解旋酶B(DHB)、Mcm10、Orc2、TopPB1和DNA聚合酶α、δ和ε。
特異性
这种多克隆抗体可检测人、小鼠、大鼠和仓鼠中高度保守的CDC45 C末端区域。
免疫原
GST标记的重组人CDC45 C末端片段。
應用
使用该兔抗CDC45多克隆抗体(目录号ABC962,经验证可用于免疫细胞化学和蛋白印迹法)检测CDC45。
免疫细胞化学分析:代表批次的1:1000稀释液可在L929鼠成纤维细胞中检测到CDC45。
品質
通过对L929成纤维细胞裂解物进行蛋白印迹分析而进行评估。
蛋白印迹分析:该抗体的1:5,000稀释液可在10 µg L929鼠成纤维细胞裂解物中检测到CDC45。
標靶描述
观测值~75 kDa。65.57/60.25/68.77 kDa(人的1/2/3同工型),65.38 kDa(小鼠)。在一些裂解物中可能会观察到未鉴定的条带。
其他說明
浓度:参见特定批次的数据手册。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1