主要文件
ABC1442
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS Antibody
rabbit polyclonal
别名:
GTPase KRas, isoform 2A, c-K-ras, isoform 2A, K-Ras4A, c-Ki-ras, isoform 2A, K-Ras 2, isoform 2A, Ki-Ras, isoform 2A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
抗K-Ras4A抗体,同种型特异性, from rabbit, purified by affinity chromatography
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KRAS(3845)
一般說明
GTPase KRas(UniProt P01116;也称为 c-K-ras、c-Ki-ras、K-Ras 2、Ki-Ras)由人中的 KRAS(也称为 KRAS2、RASK2)基因(基因 ID 3845)编码。Ras 蛋白是小的 GTPases,控制生长、增殖和分化相关的细胞信号传导。哺乳动物基因组包含三个 Ras 基因(HRAS、NRAS 和 KRAS),其编码四个 GTPases,其中两个(K-Ras4A 和 K-Ras4B)是通过两个可变的 4th 外显子从 KRAS 基因转录而来的。Ras 蛋白在外显子 1-3(aa 1-165)编码的序列中具有几乎相同的序列同源性,但在其 C 末端 24 个氨基酸,外显子 4 编码的高变区(HVR)中却有所不同。前 165 个氨基酸形成催化性 G 结构域,介导 GDP/GTP 结合并与效应子、交换因子和 GTPase 激活蛋白(GAP)结合,而 Ras 膜定位需要 C 端 HVR,这是 Ras 功能必须的过程。除了去除起始密码子蛋氨酸(Met1)外,Ras 蛋白还通过 Cys186 的法尼基化,然后通过蛋白水解其 C 端三个氨基酸(aa187-189)和新形成的 C 端的羧基甲基化异戊二烯半胱氨酸,而进行翻译后修饰。H-Ras、N-Ras 和 K-Ras4A 在 C 端附近的半胱氨酸残基上进一步被棕榈酰化(H-Ras 中的 Cys181/Cys184、N- 和 K-Ras 中的 Cys181),而 K-Ras4B 缺乏棕榈酰化位点。棕榈酰化对于将 H- 和 N-Ras 靶向质膜(PM)是必需的,而 K-Ras4A 和 K-Ras4B 包含一系列赖氨酸,这些赖氨酸构成通过静电相互作用能够与 PM 内部小叶相互作用的多元区域(PBR)。
特異性
该兔多克隆抗体特异性检测到重组 K-Ras4A,但未检测到 K-Ras4B、H-Ras 或 N-Ras(Tsai, F.D., et al. (2015).Proc.Natl.Acad.Sci. U. S. A. 112(3):779-784) 通过靶向剪接同工型 K-Ras4A(异构体 2A)独有的 C 端区域序列,而在剪接同工型 K-Ras4B(异构体 2B)没发现该序列。
免疫原
KLH-偶联的线性肽,其对应于人 K-Ras4A 的 C 末端附近的序列。
應用
使用该兔多克隆抗 K-Ras4A 抗体(货号 ABC1442,经过验证可用于蛋白质印迹)检测 K-Ras4A。
研究类别
凋亡 & 癌症
蛋白质印迹分析:一个代表性批次检测到重组 K-Ras4A,但未检测到 K-Ras4B、H-Ras 或 N-Ras(Tsai, F.D., et al. (2015).Proc.Natl.Acad.Sci. U. S. A. 112(3):779-784)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次使用 pan-Ras mAb(货号 OP40),克隆 RAS 10 从来自大肠癌(HCT116、HT29 和 CaCo-2)和 T24 尿路上皮癌细胞裂解物总 Ras 免疫沉淀物中检测到 K-Ras4A。(Tsai, F.D., et al. (2015).Proc.Natl.Acad.Sci. U. S. A. 112(3):779-784)。
品質
通过蛋白质印迹法对 HEK293 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:5,000 稀释度在 20 µg 来自转染的 HEK293 细胞的裂解物中检测到了外源表达的 K-Ras4A GFP 融合蛋白。
標靶描述
计算得出的分子量:21.66 kDa(前体形式,aa1-189)和 21.17 kDa(成熟,aa2-186)。
外觀
亲和纯化。
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Guangxian Mao et al.
Environmental toxicology, 39(8), 4231-4248 (2024-05-18)
As a key regulator of intercellular communication, exosomes are essential for tumor cells. In our study, we will explore the mechanisms of exosomes from different sources on lung cancer. We isolated CD8+T cells and cancer-associated fibroblasts (CAFs) from venous blood
Andrew M Waters et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2262, 91-103 (2021-05-13)
Validation of antibody specificity is essential for the accurate evaluation of protein expression. For antibodies that recognize the gene products of the RAS family of oncogenes (HRAS, KRAS, and NRAS), an important challenge is the determination of selectivity for the
Marina Salmón et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(30) (2021-07-25)
In mammals, the KRAS locus encodes two protein isoforms, KRAS4A and KRAS4B, which differ only in their C terminus via alternative splicing of distinct fourth exons. Previous studies have shown that whereas KRAS expression is essential for mouse development, the
Sara Canovas Nunes et al.
Blood cancer journal, 12(4), 64-64 (2022-04-16)
RAS mutations prevalent in high-risk leukemia have been linked to relapse and chemotherapy resistance. Efforts to directly target RAS proteins have been largely unsuccessful. However, since RAS-mediated transformation is dependent on signaling through the RAS-related C3 botulinum toxin substrate (RAC)
Questions
  1. Could you explain why the antibody recognizes a band at 45kD instead of the expected 21kD? Also, do you have any proof that the antibody is specific?
    1 answer
    1. The western blot (WB) data displayed is for a recombinant protein of K-ras4A, which also has a GFP tag. The addition of the tag results in the protein being significantly larger (~45kD) than the wildtype or non-tagged protein. The linked article presents testing data of endogenous cell lines using this antibody to detect the protein at the expected size, thus indicating the specificity of the antibody.