Key Documents
A002
Millipore
NovaSeptum Bag rack, single sampling, for 1-port Holder TC25/NAC18
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
eCl@ss:
36101790
無菌
sterile
品質等級
高度
260-460 mm
長度
250 mm
針尺寸
2.0 mm
寬度
30 mm
重量
0.5 kg1.1 lb
適合性
suitable for sampling