主要文件
8.51021
Sigma-Aldrich
N₃-(PEG)₇-COOH (33个原子)
Novabiochem®
别名:
N₃-(PEG)₇-COOH (33 个原子)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H42N4O12
分子量:
554.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.22
质量水平
产品线
Novabiochem®
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
oil
反应适用性
reaction type: click chemistry
制造商/商品名称
Novabiochem®
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)COCC(=O)O
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
InChI key
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
该结构单元由高度纯化的PEG制备,确保均相产品不含有PEG低聚物杂质染。此衍生物中,叠氮基作为一个正交掩蔽胺;它对TFA和哌啶都是稳定的,但很容易通过膦或硫醇处理转化为胺。如需相似的间隔物,请参考[1]。这种材料现在只能以油的形式提供。
相关协议和技术文章
Fmoc SPPS正交保护构件选择指南
参考文献
[1] J. Mack, et al. (1999) J. Peptide Sci., 6, 135.
联系
替代品:01-63-0103
分析说明
颜色(目测):浅黄色至黄色
物质外观(目测):油
含量(HPLC,面积%):≥ 97.0 %(a/a)
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3