主要文件
8.43861
Sigma-Aldrich
Lauroyl peroxide
for synthesis
别名:
Lauroyl peroxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H46O4
CAS号:
分子量:
398.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352120
EC索引号:
203-326-3
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
自燃温度
112 °C
效能
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
49 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O(OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Org. Perox. D
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1