主要文件
8.42258
Sigma-Aldrich
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
for synthesis
别名:
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12O3
CAS号:
分子量:
240.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
201-614-3
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (acidimetric)
mp
133-137 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)c1c(cccc1)C(=O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C15H12O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI key
ICQOWIXIHDDXDI-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3