文件
8.41705
Sigma-Aldrich
3-巯基1,2-丙二醇
for synthesis
别名:
3-巯基1,2-丙二醇, 1-硫代甘油
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H8O2S
CAS号:
分子量:
108.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-495-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
pH值
4.79 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
<-20 °C
轉變溫度
flash point 99 °C
溶解度
slightly soluble >1000 g/L
密度
1.247 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 聚羟基氨甲酸乙酯和半互穿聚合物网络水凝胶:1-硫代甘油用于同时合成聚羟基氨基甲酸乙酯和多组分半互穿聚合物网络(semi-IPN)水凝胶,增强材料在各种生物医学应用方面的性能(Carbajo-Gordillo et al., 2024)。
  • 纳米粒修饰:该化合物在酶与氧化铁纳米粒的直接结合及表征研究中发挥封端作用,说明它在生物技术应用相关纳米技术中的用处(Sidhu et al., 2024)。
  • 形状记忆聚氨酯:用于经由简易的巯基-烯点击反应合成多功能多元醇(Lee and Kim, 2023)。
  • 纳米荧光材料低温合成:用于新方法低温合成近紫外发光二极管的铕掺杂氧化钇纳米荧光材料,表示它在先进材料制造中的重要作用(Patwardhan et al., 2023)。
  • 磷酸胆碱单体:1-硫代甘油用于经由点击反应合成2-((3-((2,3-二羟基丙基)硫代)-2-甲基丙酰基)氧)乙基磷酸胆碱(2-((3-((2,3-dihydroxypropyl)thio)-2-methylpropanoyl)oxy)ethyl phosphorylcholine)(PC-diol)的功能性磷酸胆碱单体(Hao et al., 2023)。
分析報告
含量(碘量法): ≥ 98.0 %
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup