Key Documents
8.41522
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexanol
for synthesis
别名:
1-Ethynylcyclohexanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O
CAS号:
分子量:
124.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
201-100-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
365 °C
效力
583 mg/kg LD50, oral (Rat)
973 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-8.7 % (v/v)
pH值
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
180 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
轉變溫度
flash point 73 °C
溶解度
10 g/L
密度
0.976 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
InChI 密鑰
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.979
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup