文件
8.41456
Sigma-Aldrich
DL-Camphor
for synthesis
别名:
DL-Camphor
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
CAS号:
分子量:
152.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
200-945-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
460 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6-4.5 % (v/v)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
180 °C
轉變溫度
flash point 66 °C
溶解度
1.5 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
體積密度
800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 176 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.9 °F - closed cup
閃點(°C)
64.4 °C - closed cup