主要文件
8.41029
Sigma-Aldrich
Octadecylamine
for synthesis
别名:
Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H39N
CAS号:
分子量:
269.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
204-695-3
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<100 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥85.0% (GC)
表单
solid
效能
2395 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
132 °C/43 hPa
mp
50-52 °C
转变温度
flash point 110 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
InChI key
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 85.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
298.4 °F - closed cup
闪点(°C)
148 °C - closed cup