About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7NH2
CAS号:
分子量:
129.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
203-916-0
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.81 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
265 °C
效能
>250 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-8.2 % (v/v)
pH值(酸碱度)
11.8 (25 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
178-179 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
转变温度
flash point 58 °C
溶解性
0.32 g/L
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NCCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
InChI key
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
应用
- 提高纳米晶基LED的效率和稳定性:研究发现,辛胺通过影响纳米晶体的完整性和性能来提高CsPbI3纳米晶体发光二极管的稳定性和效率,从而显著提高器件的寿命和性能(Li, W Dong, X Shen, C Ge, Y Song - the Journal of Physical Chemistry C, 2022)[来源]。
- 氧化石墨烯功能化:一项关于辛胺功能化氧化石墨烯的研究探讨了其电化学稳定性和析氢潜力,强调了其在能源应用和疏水涂层中的应用(N Palaniappan, IS Cole, AE Kuznetsov - RSC Advances, 2020)[来源]。
- pH响应表面改性:辛基胺用于修饰羧化氧化铝的表面,通过共价键增强其疏水性,对各种材料科学应用很有利(S Alexander, L Morrow, AM Lord, CW Dunnill - Journal of Materials Chemistry A, 2015)[来源]。
- 改善天然橡胶的机械性能:在天然橡胶复合材料中加入辛胺可以与锌离子配位,增强ZnO的分散性,提高材料的机械鲁棒性(YC Wei, D Zhu, J Zhang, HR Wang, MZ Zhou - International Journal of Biological Macromolecules, 2023)[来源]。
分析说明
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.781 - 0.783
同一性(IR):通过测试
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.781 - 0.783
同一性(IR):通过测试
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
140.0 °F - closed cup
闪点(°C)
60 °C - closed cup