822312
8.22312
别名:
4-氨基苯甲酸
1 of 10
Sigma-Aldrich
A9878
100536
Supelco
1.00063
醋酸(冰)100%
1.09666
环己烷
8.18650
Adipic acid
1.00804
L(+)-酒石酸
242381
苯甲酸
01973
Y0000173
429767
4-氨基苯甲酸, for synthesis
200
≥99.0% (acidimetric)
solid
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
186-189 °C
1.38 g/cm3 at 20 °C
200 kg/m3
2-30°C
[N+H3]c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
酸
Aquatic Chronic 3
11 - Combustible Solids
WGK 2
339.8 °F
171 °C
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
8.20112
Anthranilic acid
862231
左旋盐酸麻黄碱
1.07069
Phloroglucinol
127671
3-氨基苯甲酸
112909
4-氨基苯甲酸乙酯
A89855
邻氨基苯甲酸
237213
亚硝酸钠
150495
亚硝酸异戊酯
258148
盐酸